missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Gamma Radiation Safety Shields

Fixed 15 degree angle radiation shielding ideal for protection from gamma radiation.

Marca:  Fisherbrand™ CSR-S1G

Codice prodotto. 12317177

  • 2155.00 € / Each
Estimated Shipment: 15-08-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Gamma – Small Fixed 15° Angle – Flat Base 30 x 45cm, Base 30 x 30cm
  • Supplied in small, medium and large sizes and with curved base 15cm-deep for use with safety trays or flat 30x30cm base for under-the-bench protection
  • A range of angles offers increased maneuverability, while clear optical acrylic aids visualization
  • Provides clear, non-distorted vision, reducing light images and shadows, especially when the user is in a sitting position
  • Available in two sizes, with either a flat base to provide bench protection, or a curved base which fits conveniently over safety trays
Specifica

Specifica

Gamma Shield
300 mm
450 mm
35 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Gamma Radiation Safety Shields > Height: 450mm; Dimensions: 45h x 30w x 30d cm

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato