missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Heavy Duty Sterilization Wraps
GREENER_CHOICE

These wrappers provide an excellent microbial barrier. Ideal for pharmaceutical production applications. For use in steam, ethylene oxide and hydrogen peroxide sterilization processes.

Brand:  Keystone Cleanroom Products KCRP1-300-0909

 View more versions of this product

Product Code. 17822527

  • 394.00 € / Pack of 500
Estimated Shipment: 18-06-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Manufactured and packaged in a certified ISO8 Cleanroom
  • 2-Ply
  • Clean, no cellulose
  • Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
  • An extensive range of sizes available means less cutting
  • Hydrophobic barrier allows sterilization gasses, but prevents liquid and microbial penetration
  • Sub packed into sealed labeled poly bags with lot number and date of manufacture for complete traceability
  • Certificate of Conformance sent with each shipment
  • Made in the USA

sterilization, sterilization sheets, sterilization wraps, autoclavable wraps

Spécification

Spécification

50 gsm
Autoclavable
None
Single-use
Non-woven Fabric
50 gsm
50 gsm
22.9 cm
22.9 cm
Sterilization Wrap (Heavy-duty)
CoC
Light Blue
Steam Sterilization
Non-sterile
Yes
9 in.
9 in.
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Keystone Cleanroom Products Heavy Duty Sterilization Wraps > Length: 22.9 cm

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis