missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Posts

For use with Metro Super Erecta, Super Adjustable Super Erecta and Super Erecta Pro wire shelving systems

Brand:  Metro™ 7UPS

 View more versions of this product

Product Code. 15976751

  • 27.40 € / Each

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Stationary posts are fitted with adjustable leveling bolts to compensate for uneven surfaces.
  • Posts are available in chrome, type 304 stainless steel, and metroseal 3.
  • Metroseal 3 includes Microban™ antimicrobial product protection and has a 12 year warranty against rust and corrosion.
  • Mobile posts come without leveling bolt assembly for use with stem casters.
  • Grooved at 1 in. (2.5 cm) intervals.
  • Posts are double-grooved every 8 in. (20.3 cm) for easy identification.

Order Info

Height includes leveling bolt and cap. Shelves and posts sold separately.

Specifications

Specifications

Mobile Shelving Post
Metro Super Erecta Wire Shelving System
17.14 cm
Stainless Steel
6.75 in.
Mobile
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Posts > Mobile; Stainless-steel; Height: 7.5 in. (19cm)

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis