missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Disposable Closed XRF X-Cell Sample Cups

Use these Disposable Closed XRF X-Cell Sample Cups for fast, dependable, and reproducible XRF analysis of liquid samples.

Brand:  Cole-Parmer™ 3577

 View more versions of this product

Product Code. 15330562

  • 204.88 € / Pack of 100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Explore more special offers

Requires : Window film
This item is not returnable. View return policy

Description
Show More
Specifications

Specifications

XRF Spectrometers
1.2 in.
XRF Analysis
100 Pk.
Sample Cup
31 mm (micro)
Polyethylene
Open, Collar
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documenti

One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Disposable Closed XRF X-Cell Sample Cups > Disposable Closed XRF X-Cell Sample Cups; Diameter: 31 mm (micro); Top Style: Open, Collar

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato