missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400 mm Dia., with Stainless-Steel Wire

Marke:  RETSCH 60.166.002500

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10799122

  • 304.00 € / Each
Estimated Shipment: 28-05-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

1 Each
Test Sieve
Vibratory Shaker AS 450
65mm
400 mm
Stainless Steel
2.5 mm
ISO 3310/1
Certificate indicating Compliance
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400 mm Dia., with Stainless-Steel Wire > Pore Size: 2.5 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt